2,2,2-Trifluoroethyl acetate ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: Acetic acid (2,2,2-trifluoroethyl) ester
T3422-5G T3422-25G
TCIAT3422-5GEA 525 NOK
TCIAT3422-5G TCIAT3422-25G
2,2,2-Trifluoroethyl acetate ≥97.0% (by GC)
2,2,2-Trifluoroethyl acetate
Formel: C₄H₅F₃O₂
MW: 142,08 g/mol
Kokepunkt: 78°C
Flash punkt: 11°C
MDL nummer: MFCD00198018
CAS-nummer: 406-95-1
FN: 3272
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ba06b8bcc824ab29d203ccbb258bbb83b3406ea&vid=e1b12a8b8a96e1c93a8f865526008c509abf6805&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %