Tetrakis(4-bromophenyl)ethylene ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1,1,2,2-Tetrakis(4-bromophenyl)ethene
T3423-1G T3423-5G
TCIAT3423-1GEA 1275 NOK
TCIAT3423-1G TCIAT3423-5G
Tetrakis(4-bromophenyl)ethylene ≥97.0% (by GC)
Tetrakis(4-bromophenyl)ethylene
Formel: C₂₆H₁₆Br₄
MW: 648,03 g/mol
MDL nummer: MFCD00667761
CAS-nummer: 61326-44-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f8f3c87801b56e553cb789bd6cc0a6884952d3e4&vid=f8f3c87801b56e553cb789bd6cc0a6884952d3e4&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %