2,2,2-Trifluoro-3'-nitroacetophenone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3'-Nitro-2,2,2-trifluoroacetophenone, 2,2,2-Trifluoro-1-(3-nitrophenyl)ethanone
T3426-1G T3426-5G
TCIAT3426-1GEA 1650 NOK
TCIAT3426-1G TCIAT3426-5G
2,2,2-Trifluoro-3'-nitroacetophenone ≥98.0% (by GC)
2,2,2-Trifluoro-3'-nitroacetophenone
Formel: C₈H₄F₃NO₃
MW: 219,12 g/mol
Kokepunkt: 113°C
MDL nummer: MFCD00034541
CAS-nummer: 657-15-8
EINECS: 211-516-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=41242a978e4b942a7b146993ae662f3f5a3ef945&vid=41242a978e4b942a7b146993ae662f3f5a3ef945&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 54.0 to 58.0 deg-C