2,2'':7'',2''''-Ter-9,9'-spirobi[9H-fluorene] ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Synonymer: TSBF
T3433-1G T3433-200MG
TCIAT3433-1GEA 4525 NOK
TCIAT3433-1G TCIAT3433-200MG
2,2'':7'',2''''-Ter-9,9'-spirobi[9H-fluorene] ≥98.0% (by HPLC)
2,2'':7'',2''''-Ter-9,9'-spirobi[9H-fluorene]
Formel: C₇₅H₄₄
MW: 945,18 g/mol
Smeltepunkt: 457°C
MDL nummer: MFCD12022449
CAS-nummer: 518997-91-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Carbon) 93.00 to 95.50 %