2,4,6-Triisopropylbenzenesulphonyl azide ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Warning
T3434-1G T3434-5G
TCIAT3434-1GEA 475 NOK
TCIAT3434-1G TCIAT3434-5G
2,4,6-Triisopropylbenzenesulphonyl azide ≥98.0% (by HPLC)
2,4,6-Triisopropylbenzenesulphonyl azide
Formel: C₁₅H₂₃N₃O₂S
MW: 309,428 g/mol
Smeltepunkt: 43°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00859286
CAS-nummer: 36982-84-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b32681b1c90fdba3e47d23421d26f087546d6711&vid=b32681b1c90fdba3e47d23421d26f087546d6711&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 12.90 to 14.40 %