1,3,5-Tris[4-(diphenylamino)phenyl]benzene ≥95.0% (by total nitrogen basis)
Leverandør: TCI
T3436-200MG T3436-1G
TCIAT3436-200MGEA 1025 NOK
TCIAT3436-200MG TCIAT3436-1G
1,3,5-Tris[4-(diphenylamino)phenyl]benzene ≥95.0% (by total nitrogen basis)
1,3,5-Tris[4-(diphenylamino)phenyl]benzene
Formel: C₆₀H₄₅N₃
MW: 808,04 g/mol
MDL nummer: MFCD30721946
CAS-nummer: 147951-36-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=24107594cb533336c6683fc288faa32e2a9e1d23&vid=24107594cb533336c6683fc288faa32e2a9e1d23&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 4.80 to 5.50 %