Tri(cyclohexa-2,5-dien-1-yl)silane ≥93.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
T3443-200MG T3443-1G
TCIAT3443-200MGEA 875 NOK
TCIAT3443-200MG TCIAT3443-1G
Tri(cyclohexa-2,5-dien-1-yl)silane ≥93.0% (by GC)
Tri(cyclohexa-2,5-dien-1-yl)silane
Formel: C₁₈H₂₂Si
MW: 266,46 g/mol
CAS-nummer: 1807776-35-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c313dc238fa1e8726e38ac7211d95d0392b05cea&vid=c313dc238fa1e8726e38ac7211d95d0392b05cea&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 93.0 %
Melting point 63.0 to 68.0 deg-C