trans-4'-(p-Tolyl)-[1,1'-bi(cyclohexan)]-4-one ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: trans-4'-(4-Methylphenyl)[1,1'-bi(cyclohexyl)]-4-one, (1'r,4'r)-4'-(p-Tolyl)-[1,1'-bi(cyclohexan)]-4-one, trans-4'-(p-tolyl)-[1,1'-Bi(cyclohexan)]-4-one
T3465-1G T3465-5G
TCIAT3465-1GEA 350 NOK
TCIAT3465-1G TCIAT3465-5G
trans-4'-(p-Tolyl)-[1,1'-bi(cyclohexan)]-4-one ≥98.0% (by GC)
trans-4'-(p-Tolyl)-[1,1'-bi(cyclohexan)]-4-one
Formel: C₁₉H₂₆O
MW: 270,42 g/mol
MDL nummer: MFCD13194928
CAS-nummer: 125962-80-3
EINECS: 435-110-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 121.0 to 125.0 deg-C