1,2,3-Trifluoro-5-[trans-4-[2-(trans-4-propylcyclohexyl)ethyl]cyclohexyl]benzene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
T3466-1G T3466-5G
TCIAT3466-1GEA 1250 NOK
TCIAT3466-1G TCIAT3466-5G
1,2,3-Trifluoro-5-[trans-4-[2-(trans-4-propylcyclohexyl)ethyl]cyclohexyl]benzene ≥98.0% (by GC)
1,2,3-Trifluoro-5-[trans-4-[2-(trans-4-propylcyclohexyl)ethyl]cyclohexyl]benzene
Formel: C₂₃H₃₃F₃
MW: 366,51 g/mol
MDL nummer: MFCD12828865
CAS-nummer: 131819-24-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %