trans,trans-3,4,5-Trifluoro-4'-(4'-pentylbicyclohexyl-4-yl)biphenyl ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer:
3,4,5-Trifluoro-4'-[(trans,trans)-4'-pentyl[1,1'-bicyclohexyl]-4-yl]-1,1'-biphenyl
T3482-1G
T3482-5G
TCIAT3482-1GEA
500
NOK
TCIAT3482-1G
TCIAT3482-5G
trans,trans-3,4,5-Trifluoro-4'-(4'-pentylbicyclohexyl-4-yl)biphenyl ≥98.0% (by GC)
trans,trans-3,4,5-Trifluoro-4'-(4'-pentylbicyclohexyl-4-yl)biphenyl
Formel:
C₂₉H₃₇F₃ MW: 442,61 g/mol |
MDL nummer:
MFCD11053475 CAS-nummer: 137529-43-2 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |