Tetraethylene glycol dimethacrylate ≥90.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: ((Oxybis(ethane-2,1-diyl))bis(oxy))bis(ethane-2,1-diyl) bis(2-methylacrylate)
Stabilisering: stabilisert med hydroquinon
T3486-25G T3486-100G
TCIAT3486-25GEA 570 NOK
TCIAT3486-25G TCIAT3486-100G
Tetraethylene glycol dimethacrylate ≥90.0% (by GC) stabilised
Tetraethylene glycol dimethacrylate
Formel: C₁₆H₂₆O₇
MW: 330,38 g/mol
Kokepunkt: 200°C
Flash punkt: 82°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00014932
CAS-nummer: 109-17-1
EINECS: 203-653-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %