Tyrphostin A23 ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
T3503-25MG T3503-100MG
TCIAT3503-25MGEA 1900 NOK
TCIAT3503-25MG TCIAT3503-100MG
Tyrphostin A23 ≥98.0% (by GC)
Tyrphostin A23
Formel: C₁₀H₆N₂O₂
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00133899
CAS-nummer: 118409-57-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=603a53fe0b4bf7e7a4815f74b6504aab4ed67689&vid=b4c77c5881d7615836a221bf5e22214d48572606&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %