Tyrphostin AG528 ≥97.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Warning
T3504-25MG T3504-100MG
TCIAT3504-25MGEA 2250 NOK
TCIAT3504-25MG TCIAT3504-100MG
Tyrphostin AG528 ≥97.0% (by HPLC)
Tyrphostin AG528
Formel: C₁₈H₁₄N₂O₃
Smeltepunkt: 215°C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD01076474
CAS-nummer: 133550-49-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=81ae27e555b8c861d5263fc8040e5b040f6c2803&vid=81ae27e555b8c861d5263fc8040e5b040f6c2803&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 8.60 to 9.60 %