Tofisopam ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5-ethyl-7,8-dimethoxy-4-methyl-5H-2,3-benzodiazepine, 1-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5-ethyl-7,8-dimethoxy-4-methyl-5H-benzo[d][1,2]diazepine
T3509-50MG T3509-250MG
TCIAT3509-50MGEA 960 NOK
TCIAT3509-50MG TCIAT3509-250MG
Tofisopam ≥98.0% (by HPLC)
Tofisopam
Formel: C₂₂H₂₆N₂O₄
MW: 382,46 g/mol
Smeltepunkt: 157°C
MDL nummer: MFCD00823171
CAS-nummer: 22345-47-7
EINECS: 244-922-3
FN: 3077
ADR: 9,III
Merck Indeks: 14,09503
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b7eea23fe4d06b6158c4454de3ddd942f00b36ae&vid=c91787f298013eeba203ff9265b135ae1537a30c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 7.00 to 7.70 %