2,2,2-Trifluoro-N-phenylacetamide ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
T3645-1G T3645-5G
TCIAT3645-1GEA 555 NOK
TCIAT3645-1G TCIAT3645-5G
2,2,2-Trifluoro-N-phenylacetamide ≥98.0% (by GC)
2,2,2-Trifluoro-N-phenylacetamide
Formel: C₈H₆F₃NO
MW: 189,1346 g/mol
MDL nummer: MFCD00196027
CAS-nummer: 404-24-0
EINECS: 206-965-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 86.0 to 90.0 deg-C