Tyrphostin A9 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: [4-Hydroxy-3,5-bis(2-methyl-2-propanyl)benzylidene]malononitrile, Malonoben
T3667-25MG T3667-100MG
TCIAT3667-25MGEA 690 NOK
TCIAT3667-25MG TCIAT3667-100MG
Tyrphostin A9 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Tyrphostin A9
Formel: C₁₈H₂₂N₂O
MW: 282.387 g/mol
MDL nummer: MFCD00209853
CAS-nummer: 10537-47-0
FN: 3439
ADR: 6.1 III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 139.0 to 147.0 deg-C