4,4,5,5-Tetramethyl-2-[10-(2-naphthyl)anthracen-9-yl]-1,3,2-dioxaborolane ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 10-(2-Naphthyl)anthracene-9-boronic acid Pinacol ester, 9-(2-Naphthyl)-10-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)anthracene
T3674-1G T3674-5G
TCIAT3674-1GEA 1050 NOK
TCIAT3674-1G TCIAT3674-5G
4,4,5,5-Tetramethyl-2-[10-(2-naphthyl)anthracen-9-yl]-1,3,2-dioxaborolane ≥97.0% (by GC)
4,4,5,5-Tetramethyl-2-[10-(2-naphthyl)anthracen-9-yl]-1,3,2-dioxaborolane
Formel: C₃₀H₂₇BO₂
MW: 430,35 g/mol
MDL nummer: MFCD28978626
CAS-nummer: 922518-84-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %