2,4,6-Tri-tert-butylpyrimidine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2,4,6-Tri-tertbutylpyrimidine
T3693-1G T3693-5G
TCIAT3693-1GEA 395 NOK
TCIAT3693-1G TCIAT3693-5G
2,4,6-Tri-tert-butylpyrimidine ≥98.0% (by GC)
2,4,6-Tri-tert-butylpyrimidine
Formel: C₁₆H₂₈N₂
MW: 248,41 g/mol
MDL nummer: MFCD03094045
CAS-nummer: 67490-21-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 76.0 to 80.0 deg-C