Tetrakis(2-ethylhexyl) Orthosilicate ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Tetrakis(2-ethylhexyloxy)silane
T3748-25ML T3748-5ML
TCIAT3748-25MLEA 1350 NOK
TCIAT3748-25ML TCIAT3748-5ML
Tetrakis(2-ethylhexyl) Orthosilicate ≥97.0% (by GC)
Tetrakis(2-ethylhexyl) Orthosilicate
Formel: C₃₂H₆₈O₄Si
MW: 544,98 g/mol
Kokepunkt: 365°C
Flash punkt: 199°C
MDL nummer: MFCD00015263
CAS-nummer: 115-82-2
EINECS: 204-109-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %