Triethoxy(p-tolyl)silane ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
T3750-1G T3750-5G
TCIAT3750-1GEA 485 NOK
TCIAT3750-1G TCIAT3750-5G
Triethoxy(p-tolyl)silane ≥95.0% (by GC)
Triethoxy(p-tolyl)silane
Formel: C₁₃H₂₂O₃Si
MW: 254,40 g/mol
Kokepunkt: 106°C
MDL nummer: MFCD04974099
CAS-nummer: 18412-57-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %