4'-Trifluoromethylbiphenyl-4-carbaldehyde ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 4'-(Trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-4-carboxaldehyde, 4-(4-Trifluoromethylphenyl)benzaldehyde, 4'-Trifluoromethyl-biphenyl-4-carbaldehyde, 4'-(Trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-4-carbaldehyde
T3755-1G T3755-5G
TCIAT3755-1GEA 730 NOK
TCIAT3755-1G TCIAT3755-5G
4'-Trifluoromethylbiphenyl-4-carbaldehyde ≥98.0% (by GC)
4'-Trifluoromethylbiphenyl-4-carbaldehyde
Formel: C₁₄H₉F₃O
MW: 250,2200 g/mol
MDL nummer: MFCD01862519
CAS-nummer: 90035-34-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 74.0 to 78.0 deg-C