3,4,5-Trifluorophenyl trans,trans-4'-Propylbicyclohexyl-4-carboxylate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: trans,trans-4'-Propylbicyclohexyl-4-carboxylic acid 3,4,5-Trifluorophenyl ester
T3756-25G T3756-5G
TCIAT3756-25GEA 2225 NOK
TCIAT3756-25G TCIAT3756-5G
3,4,5-Trifluorophenyl trans,trans-4'-Propylbicyclohexyl-4-carboxylate ≥98.0% (by GC)
3,4,5-Trifluorophenyl trans,trans-4'-Propylbicyclohexyl-4-carboxylate
Formel: C₂₂H₂₉F₃O₂
MW: 382,47 g/mol
MDL nummer: MFCD11053486
CAS-nummer: 132123-45-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Mesomorphic range 53 to 120 deg-C