2-(p-Tolyl)pyrimidine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
T3759-200MG T3759-1G
TCIAT3759-200MGEA 785 NOK
TCIAT3759-200MG TCIAT3759-1G
2-(p-Tolyl)pyrimidine ≥98.0% (by GC)
2-(p-Tolyl)pyrimidine
Formel: C₁₁H₁₀N₂
MW: 170,22 g/mol
MDL nummer: MFCD08701658
CAS-nummer: 77232-13-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 88.0 to 92.0 deg-C