[(3-Triethoxysilyl)propyl]succinic anhydride ≥93.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3-(3-(Triethoxysilyl)propyl)dihydrofuran-2,5-dione
T3817-25G T3817-5G
TCIAT3817-25GEA 1225 NOK
TCIAT3817-25G TCIAT3817-5G
[(3-Triethoxysilyl)propyl]succinic anhydride ≥93.0% (by GC)
[(3-Triethoxysilyl)propyl]succinic anhydride
Formel: C₁₃H₂₄O₆Si
MW: 304,41 g/mol
MDL nummer: MFCD01320976
CAS-nummer: 93642-68-3
EINECS: 297-566-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %
Purity (Morpholine Method) min. 96.0 %