Tirapazamine ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Tirazamin, 3-Aminobenzo[e][1,2,4]triazine 1,4-Dioxide, 4-Hydroxy-1-oxido-1,2,4-benzotriazin-1-ium-3-imine,SR 259075,SR 4233,Tirazone,Win 59075, SR 259075
T3823-50MG T3823-250MG
TCIAT3823-50MGEA 2250 NOK
TCIAT3823-50MG TCIAT3823-250MG
Tirapazamine ≥98.0% (by HPLC)
Tirapazamine
Formel: C₇H₆N₄O₂
MW: 178,15 g/mol
Smeltepunkt: 230°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00132954
CAS-nummer: 27314-97-2
Merck Indeks: 14,09461
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Orange to Red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 30.00 to 33.00 %