3',4',5'-Trifluoroacetophenone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1-(3,4,5-Trifluorophenyl)ethan-1-one
T3825-5G T3825-25G
TCIAT3825-5GEA 580 NOK
TCIAT3825-5G TCIAT3825-25G
3',4',5'-Trifluoroacetophenone ≥98.0% (by GC)
3',4',5'-Trifluoroacetophenone
Formel: C₈H₅F₃O
MW: 174,12 g/mol
MDL nummer: MFCD00083533
CAS-nummer: 220141-73-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %