1,1,5,5-Tetramethyl-3,3-diphenyltrisiloxane ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Bis(dimethylsiloxy)diphenylsilane
T3832-25G T3832-100G
TCIAT3832-25GEA 730 NOK
TCIAT3832-25G TCIAT3832-100G
1,1,5,5-Tetramethyl-3,3-diphenyltrisiloxane ≥98.0% (by GC)
1,1,5,5-Tetramethyl-3,3-diphenyltrisiloxane
Formel: C₁₆H₂₄O₂Si₃
MW: 332,62 g/mol
Kokepunkt: 83°C
MDL nummer: MFCD00411646
CAS-nummer: 17875-55-7
EINECS: 241-828-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %