3-(Trichlorosilyl)propyl 2-Bromo-2-methylpropanoate ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 2-Bromo-2-methylpropionic acid 3-(Trichlorosilyl)propyl ester
T3844-1G T3844-5G
TCIAT3844-1GEA 2550 NOK
TCIAT3844-1G TCIAT3844-5G
3-(Trichlorosilyl)propyl 2-Bromo-2-methylpropanoate ≥95.0% (by GC)
3-(Trichlorosilyl)propyl 2-Bromo-2-methylpropanoate
Formel: C₇H₁₂BrCl₃O₂Si
MW: 342,51 g/mol
CAS-nummer: 688359-84-4
FN: 2987
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %