N-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)acrylamide ≥95.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: N-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)acrylamide, N-tert-Octylacrylamide
Stabilisering: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
T3861-25G T3861-100G
TCIAT3861-25GEA 970 NOK
TCIAT3861-25G TCIAT3861-100G
N-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)acrylamide ≥95.0% (by GC) stabilised
N-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)acrylamide
Formel: C₁₁H₂₁NO
MW: 183,30 g/mol
Kokepunkt: 142°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00048259
CAS-nummer: 4223-03-4
EINECS: 224-169-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 61.0 to 65.0 deg-C