Tizoxanide ≥95.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
Synonymer:
2-Hydroxy-N-(5-nitrothiazol-2-yl)benzamide, 2-Hydroxy-N-(5-nitro-2-thiazolyl)benzamide
T3862-100MG
T3862-25MG
TCIAT3862-100MGEA
1750
NOK
TCIAT3862-100MG
TCIAT3862-25MG
Tizoxanide ≥95.0% (by HPLC)
Tizoxanide
Formel:
C₁₀H₇N₃O₄S MW: 265,24 g/mol Smeltepunkt: 254°C Lagringstemperatur: Kjøleskap |
MDL nummer:
MFCD07484970 CAS-nummer: 173903-47-4 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 95.0 area% |
Elemental analysis (Nitrogen) | 15.10 to 16.60 % |