2-(Trimethylsilylethynyl)pyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: (2-Pyridylethynyl)trimethylsilane, 2-[(Trimethylsilyl)ethynyl]pyridine, 2-((Trimethylsilyl)ethynyl)pyridine
T3879-1G T3879-5G
TCIAT3879-1GEA 420 NOK
TCIAT3879-1G TCIAT3879-5G
2-(Trimethylsilylethynyl)pyridine ≥98.0% (by GC)
2-(Trimethylsilylethynyl)pyridine
Formel: C₁₀H₁₃NSi
MW: 175,31 g/mol
Kokepunkt: 90°C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00066349
CAS-nummer: 86521-05-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %