Triethoxy(2,4,4-trimethylpentyl)silane ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Isooctyltriethoxysilane
T3883-100ML T3883-25ML
TCIAT3883-100MLEA 1025 NOK
TCIAT3883-100ML TCIAT3883-25ML
Triethoxy(2,4,4-trimethylpentyl)silane ≥97.0% (by GC)
Triethoxy(2,4,4-trimethylpentyl)silane
Formel: C₁₄H₃₂O₃Si
MW: 276,49 g/mol
Flash punkt: 42°C
MDL nummer: MFCD09838917
CAS-nummer: 35435-21-3
EINECS: 252-558-1
FN: 1993
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %