Trimethyl(4-vinylphenyl)silane ≥95.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
Synonymer: 1-Ethenyl-4-(trimethylsilyl)benzene, 4-Trimethylsilylstyrene
Stabilisering: stabilisert med 4-tert-Butylpyrokatekol
T3919-1G T3919-250MG
TCIAT3919-1GEA 1525 NOK
TCIAT3919-1G TCIAT3919-250MG
Trimethyl(4-vinylphenyl)silane ≥95.0% (by GC) stabilised
Trimethyl(4-vinylphenyl)silane
Formel: C₁₁H₁₆Si
MW: 176,33 g/mol
Kokepunkt: 90°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD05663945
CAS-nummer: 1009-43-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Specific gravity (20/20) 0.8880 to 0.9020