Sulpho-KMUS ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Sulfo KMUS
U0124-20MG U0124-100MG
TCIAU0124-20MGEA 1150 NOK
TCIAU0124-20MG TCIAU0124-100MG
Sulpho-KMUS ≥98.0% (by HPLC)
Sulpho-KMUS
Formel: C₁₉H₂₅N₂NaO₉S
MW: 480,46 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD01863412
CAS-nummer: 211236-68-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 5.40 to 6.20 %