5-Vinylbicyclo[2.2.1]hept-2-ene ≥98.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 5-Vinyl-2-norbornene
Stabilisering: stabilisert med BHT/Ionol
V0062-25ML V0062-500ML
TCIAV0062-25MLEA 220 NOK
TCIAV0062-25ML TCIAV0062-500ML
5-Vinylbicyclo[2.2.1]hept-2-ene ≥98.0% (by GC) stabilised
5-Vinylbicyclo[2.2.1]hept-2-ene
Formel: C₉H₁₂
MW: 120,20 g/mol
Kokepunkt: 141°C
Flash punkt: 22°C
MDL nummer: MFCD00080691
CAS-nummer: 3048-64-4
EINECS: 221-259-8
FN: 1992
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %