4-Vinyl-1,3-dioxolan-2-one ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
V0114-25G V0114-100G
TCIAV0114-25GEA 500 NOK
TCIAV0114-25G TCIAV0114-100G
4-Vinyl-1,3-dioxolan-2-one ≥98.0% (by GC)
4-Vinyl-1,3-dioxolan-2-one
Formel: C₅H₆O₃
MW: 114,10 g/mol
Kokepunkt: 122°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00143315
CAS-nummer: 4427-96-7
FN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1837840560ab7581ce489c7c0a1e8062b2df6cd8&vid=1837840560ab7581ce489c7c0a1e8062b2df6cd8&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %