vBRIDP® ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Di-tert-butyl(1,1-diphenyl-1-propen-2-yl)phosphine
V0132-200MG V0132-1G
TCIAV0132-200MGEA 310 NOK
TCIAV0132-200MG TCIAV0132-1G
vBRIDP® ≥98.0% (by HPLC)
vBRIDP®
Formel: C₂₃H₃₁P
MW: 338,47 g/mol
Smeltepunkt: 133°C
MDL nummer: MFCD16621412
CAS-nummer: 384842-25-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=74ad6655fa316ae072fc5cf9ec7bcaf6e718ca48&vid=74ad6655fa316ae072fc5cf9ec7bcaf6e718ca48&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%