VX-702 ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
Synonymer:
2-(2,4-Difluorophenyl)-6-(1-(2,6-difluorophenyl)ureido)nicotinamide, 6-[(Aminocarbonyl)(2,6-difluorophenyl)amino]-2-(2,4-difluorophenyl)-3-pyridinecarboxamide
V0147-25MG
V0147-100MG
TCIAV0147-25MGEA
1875
NOK
TCIAV0147-25MG
TCIAV0147-100MG
VX-702 ≥98.0% (by HPLC)
VX-702
Formel:
C₁₉H₁₂F₄N₄O₂ MW: 404,32 g/mol Lagringstemperatur: Fryseskap |
MDL nummer:
MFCD11616590 CAS-nummer: 745833-23-2 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Elemental analysis (Nitrogen) | 13.00 to 14.50 % |