Vilazodone hydrochloride ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 5-[4-[4-(5-Cyano-1H-indol-3-yl)butyl]piperazin-1-yl]benzofuran-2-carboxamide hydrochloride
V0149-50MG V0149-200MG
TCIAV0149-50MGEA 650 NOK
TCIAV0149-50MG TCIAV0149-200MG
Vilazodone hydrochloride ≥98.0% (by HPLC)
Vilazodone hydrochloride
Formel: C₂₆H₂₇N₅O₂·HCl
MW: 477,99 g/mol
Smeltepunkt: 279°C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00940014
CAS-nummer: 163521-08-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d119112a904332fa355ed172a29b09da5f6691ab&vid=d119112a904332fa355ed172a29b09da5f6691ab&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 14.00 to 15.40 %