Verbascoside ≥97.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Acteoside, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethyl 3-O-(6-Deoxy-alpha-L-mannopyranosyl)-4-O-[(2E)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-propenoyl]-beta-D-glucopyranoside, (2R,3R,4R,5R,6R)-6-(3,4-Dihydroxyphenethoxy)-5-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-4-(((2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-3-yl (E)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)acrylate, Kusaginin
V0153-10MG V0153-50MG
TCIAV0153-10MGEA 420 NOK
TCIAV0153-10MG TCIAV0153-50MG
Verbascoside ≥97.0% (by HPLC)
Verbascoside
Formel: C₂₉H₃₆O₁₅
MW: 624,59 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00221751
CAS-nummer: 61276-17-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Green powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Specific rotation [a]20/D -87.0 to -97.0 deg (C=0.1, MeOH)