Val-Cit-PAB-OH ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Synonymer: (S)-2-[(S)-2-Amino-3-methylbutanamido]-N-[4-(hydroxymethyl)phenyl]-5-ureidopentanamide
V0155-100MG V0155-25MG
TCIAV0155-100MGEA 3075 NOK
TCIAV0155-100MG TCIAV0155-25MG
Val-Cit-PAB-OH ≥98.0% (by HPLC)
Val-Cit-PAB-OH
Formel: C₁₈H₂₉N₅O₄
MW: 379,46 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD22381209
CAS-nummer: 159857-79-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 17.50 to 19.50 %