Vanillyl butyl ether ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 4-(Butoxymethyl)-2-methoxyphenol
V0161-25G V0161-5G
TCIAV0161-25GEA 825 NOK
TCIAV0161-25G TCIAV0161-5G
Vanillyl butyl ether ≥98.0% (by GC)
Vanillyl butyl ether
Formel: C₁₂H₁₈O₃
MW: 210,2695 g/mol
Kokepunkt: 241°C
MDL nummer: MFCD00238529
CAS-nummer: 82654-98-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %