Deuteriumoksid
Leverandør: TCI
Synonymer: Water-D2, Heavy water
W0002-10ML W0002-100ML
TCIAW0002-10MLEA 675 NOK
TCIAW0002-10ML TCIAW0002-100ML
Deuteriumoksid
Deuteriumoksid
Formel: D₂O
MW: 20 g/mol
Kokepunkt: 101°C
Smeltepunkt: 4°C
MDL nummer: MFCD00044636
CAS-nummer: 7789-20-0
EINECS: 232-148-9
Merck Indeks: 14,02940
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6272c81fff9fec28bccb31e813a21fa0d9a0a03a&vid=6272c81fff9fec28bccb31e813a21fa0d9a0a03a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Degree of deuteration min. 99.8 atom%D