WHI-P154 ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 2-Bromo-4-[(6,7-dimethoxy-4-quinazolinyl)amino]phenol, 2-Bromo-4-((6,7-dimethoxyquinazolin-4-yl)amino)phenol
W0013-10MG W0013-50MG
TCIAW0013-10MGEA 850 NOK
TCIAW0013-10MG TCIAW0013-50MG
WHI-P154 ≥98.0% (by HPLC)
WHI-P154
Formel: C₁₆H₁₄BrN₃O₃
MW: 376,2 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD02179366
CAS-nummer: 211555-04-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 228.0 to 232.0 deg-C
Elemental analysis (Nitrogen) 10.50 to 11.50 %