Wedelolactone ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 1,8,9-Trihydroxy-3-methoxy-6H-benzofuro[3,2-c]chromen-6-one, 7-Methoxy-5,11,12-trihydroxy-coumestan
W0015-1MG W0015-10MG
TCIAW0015-1MGEA 850 NOK
TCIAW0015-1MG TCIAW0015-10MG
Wedelolactone ≥98.0% (by HPLC)
Wedelolactone
Formel: C₁₆H₁₀O₇
MW: 314,2 g/mol
Smeltepunkt: 315°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD07778564
CAS-nummer: 524-12-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%