(R)-(+)-XylBINAP ≥97.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Synonymer: (R)-(+)-2,2'-Bis[di(3,5-xylyl)phosphino]-1,1'-binaphthyl, (R)-2,2'-Bis(di-3,5-xylylphosphino)-1,1'-binaphthyl
X0070-200MG X0070-1G
TCIAX0070-200MGEA 435 NOK
TCIAX0070-200MG TCIAX0070-1G
(R)-(+)-XylBINAP ≥97.0% (by HPLC)
(R)-(+)-XylBINAP
Formel: C₅₂H₄₈P₂
MW: 734,90 g/mol
MDL nummer: MFCD01630821
CAS-nummer: 137219-86-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c3d8048a545dbf8e1bcda0d47e5736c9f9ba3212&vid=c3d8048a545dbf8e1bcda0d47e5736c9f9ba3212&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Optical purity (LC) min. 99.0 ee%