Xipamide ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 4-Chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)-2-hydroxy-5-sulphamoylbenzamide
X0079-250MG X0079-50MG
TCIAX0079-250MGEA 2025 NOK
TCIAX0079-250MG TCIAX0079-50MG
Xipamide ≥98.0% (by HPLC)
Xipamide
Formel: C₁₅H₁₅ClN₂O₄S
MW: 354,81 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00865927
CAS-nummer: 14293-44-8
EINECS: 238-216-4
Merck Indeks: 14,10079
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%