Isophthaloyl dichloride for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
|
Warning
|
Synonymer:
Isophthaloyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04808.0100
8.04808.5000
8.04808.1000
8.04808.0100EA
487
NOK
8.04808.0100
8.04808.5000
8.04808.1000
Isophthaloyl dichloride for syntese, Sigma-Aldrich®
Isophthaloyl dichloride
Formel:
C₈H₄Cl₂O₂ MW: 203,02 g/mol Kokepunkt: 276 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 42…45 °C Tetthet: 1,388 g/cm³ (17 °C) Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00000678 CAS-nummer: 99-63-8 EINECS: 202-774-7 FN: 3261 ADR: 8,III |
Spesifikasjon Testresultater
Solubility | (20 °C) (decomposition) |
Melting Point | 42 - 45 °C |
Molar Mass | 203.03 g/mol |
Boiling Point | 276 °C |
Vapor Pressure | 0.04 hPa (25 °C) |
Flash Point | 180 °C |
Explosion Limit | 1.5 - 8.9 %(V) |
Density | 1.39 g/cm3 (17 °C) |