Dodecyl 3,4,5-trihydroksybenzoat for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Warning
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20598.0100
8.20598.0100EA 1100 NOK
8.20598.0100
Dodecyl 3,4,5-trihydroksybenzoat for syntese, Sigma-Aldrich®
Dodecyl 3,4,5-trihydroksybenzoat
Formel: C₁₉H₃₀O₅
Smeltepunkt: 94…97 °C
MDL nummer: MFCD00002195
CAS-nummer: 1166-52-5
EINECS: 214-620-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 94 - 97 °C
Molar Mass 338.44 g/mol