Ethyl-3,4,5-trihydroxybenzoate 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: Gallic acid ethyl ester, Ethyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, Ethyl gallate
279931000 279935000
ACRO279931000EA 990 NOK
ACRO279931000 ACRO279935000
Ethyl-3,4,5-trihydroxybenzoate 99%
Ethyl-3,4,5-trihydroxybenzoate
Formel: C₉H₁₀O₅
MW: 198,18 g/mol
Smeltepunkt: 151…154 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00016430
CAS-nummer: 831-61-8
EINECS: 212-608-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 151 to 154 °C
HPLC ≥98.5 %